Methoxyacetylchlorid 97% stabilised
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
125700100 125700500 125702500
ACRO125700100EA 683 DKK
ACRO125700100 ACRO125700500 ACRO125702500
Methoxyacetylchlorid 97% stabilised
Methoxyacetylchlorid
Formel: C₃H₅ClO₂
Kogepunkt: 112…113 °C (760 mmHg)
Massefylde: 1,187 g/cm³
Flammepunkt: 28 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00000728
CAS-nummer: 38870-89-2
EINECS: 254-169-2
UN nummer: 2920
ADR: 8,II
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4190 to 1.4240 (20°C, 589 nm)
Stabilizer 0.3 % MgO
Titration RCOCl ≥96.0 %