Kaliumhexachloroosmat(IV) > 39% Os
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
197650010 197650050
ACRO197650010EA 1970 DKK
ACRO197650010 ACRO197650050
Kaliumhexachloroosmat(IV) > 39% Os
Dipotassium hexachloroosmate
Formel: Cl₆K₂Os
Smeltepunkt: 600 °C
Massefylde: 3,42 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00011371
CAS-nummer: 16871-60-6
EINECS: 240-893-6
UN nummer: 3290
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Bordeaux to purple Powder
Assay ≥39 % (Os)