Tributylvinyltin 97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
350000010 350000050 350000250
ACRO350000010EA 580 DKK
ACRO350000010 ACRO350000050 ACRO350000250
Tributylvinyltin 97%
Tributylvinyltin
Formel: C₁₄H₃₀Sn
Kogepunkt: 104…106 °C (3,5 mmHg)
Massefylde: 1,08 g/cm³
Flammepunkt: >110 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00009421
CAS-nummer: 7486-35-3
EINECS: 231-291-4
UN nummer: 2788
ADR: 6.1,III
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4770 to 1.4790 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %