14-Heptacosanon ≥97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
B20191.06
B20191.14
B20191.06EA
873
DKK
B20191.06
B20191.14
14-Heptacosanon ≥97%
14-Heptacosanone
Purity: 97%
CAS No.: 542-50-7
Molecular Formula: C27H54O
Formula Weight: 394.73
Melting Point: 76-79°
Beilstein Reference: 1796794
Formel:
C₂₇H₅₄O Smeltepunkt: 76…79 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00026598 CAS-nummer: 542-50-7 EINECS: 208-815-5 |