Eddikesyre 4% (v/v) i vandigopløsning
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
35572.AP
35572.K2
35572.APEA
370
DKK
35572.AP
35572.K2
Eddikesyre 4% (v/v) i vandigopløsning
Eddikesyre
Molecular Formula: CH3CO2H
Formula Weight: 60.05
Physical Form: Liquid
Odour: Pungent
MDL No.: MFCD00036152
Formel:
H₃CCOOH Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00036152 CAS-nummer: 64-19-7 EINECS: 200-580-7 |