5-Brompentylacetat ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer:
5-Bromoamyl acetate, Acetic acid 5-bromoamyl ester, Acetic acid 5-bromopentyl ester
A15549.14
A15549.06
A15549.22
A15549.14EA
566
DKK
A15549.14
A15549.06
A15549.22
5-Brompentylacetat ≥98%
5-Brompentylacetat
Purity: 98%
CAS No.: 15848-22-3
Molecular Formula: CH3CO2(CH2)5Br
Formula Weight: 209.09
Flash Point:
Formel:
C₇H₁₃BrO₂ Molekylvægt: 209.08 g/mol Kogepunkt: 109…110 °C (15 mmHg) Massefylde: 1.255 Flammepunkt: >110 °C (230 °F) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00039204 CAS-nummer: 15848-22-3 EINECS: 239-961-8 |