4-Brombutylacetat ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
A15632.09
A15632.18
A15632.30
A15632.09EA
592
DKK
A15632.09
A15632.18
A15632.30
4-Brombutylacetat ≥98%
4-Brombutylacetat
Purity: 98+%
CAS No.: 4753-59-7
Molecular Formula: CH3CO2(CH2)4Br
Formula Weight: 195.07
Flash Point: 109°(228°F)
Refractive Index: 1.4600
Boiling Point: 96-97°/15mm
Beilstein Reference: 1749695
MDL No.: MFCD00000263
Formel:
C₆H₁₁BrO₂ Kogepunkt: 96…97 °C (15 mmHg) Massefylde: 1,348 Flammepunkt: 109 °C (228 °F) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00000263 CAS-nummer: 4753-59-7 EINECS: 225-277-7 |