2-(2-Ethoxyethoxy)ethylacetat 99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: Diethylene glycol monoethyl ether acetate
257420010 257420025
ACRO257420010EA 605 DKK
ACRO257420010 ACRO257420025
2-(2-Ethoxyethoxy)ethylacetat 99%
2-(2-Ethoxyethoxy)ethylacetat
Formel: C₈H₁₆O₄
Molekylvægt: 176.21 g/mol
Kogepunkt: 210…220 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: –25 °C
Massefylde: 1.01 g/cm³
Flammepunkt: 98 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00041928
CAS-nummer: 112-15-2
EINECS: 203-940-1
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4190 to 1.4230 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.1 % (K.F.)
GC ≥98.5 %