1-Phenylethylacetat, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: Styrallyl acetate, α-Methylbenzyl acetate
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.43785.0100 8.43785.0500
8.43785.0100EA 609 DKK
8.43785.0100 8.43785.0500
1-Phenylethylacetat, Sigma-Aldrich®
1-Phenylethylacetat
Formel: C₁₀H₁₂O₂
Molekylvægt: 164.2 g/mol
Kogepunkt: 94
Massefylde: 1.058 g/cm³ (16 °C)
MDL Number: MFCD00008858
CAS-nummer: 93-92-5
EINECS: 202-288-5
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Solubility (20 °C) practically insoluble
Melting Point -60 °C
Molar Mass 164.21 g/mol
Boiling Point 212 °C (1013 hPa)
Flash Point 91 °C
Density 1.03 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 450 °C
Hill Formula C10H12O2