Palladium(II)acetat til syntese, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.18056.0001 8.18056.0005 8.18056.8500
8.18056.0001EA 1900 DKK
8.18056.0001 8.18056.0005 8.18056.8500
Palladium(II)acetat til syntese, Sigma-Aldrich®
Palladium(II)acetat
Formel: C₄H₆O₄Pd
Smeltepunkt: 205 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00012453
CAS-nummer: 3375-31-3
EINECS: 222-164-4
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point 205 °C
Molar Mass 224.5 g/mol
pH 2 - 3 (H2O, 20 °C) (aqueous suspension)