Cytochalasin B
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
228090010
228090050
228090250
ACRO228090010EA
697
DKK
ACRO228090010
ACRO228090050
ACRO228090250
Cytochalasin B
Cytochalasin B
Formel:
C₂₉H₃₇NO₅ Smeltepunkt: 218…223 °C Opbevaringstemperatur: Køleskab |
MDL Number:
MFCD00077704 CAS-nummer: 14930-96-2 EINECS: 239-000-2 UN nummer: 1544 ADR: 6.1,II |
Specifikationer Testresultater
Appearance | White to off-white Powder |
HPLC | ≥98 % |