Coronen 95%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: Hexabenzobenzene
110511000 110515000
ACRO110511000EA 403 DKK
ACRO110511000 ACRO110515000
Coronen 95%
Coronene
Formel: C₂₄H₁₂
Molekylvægt: 300.36 g/mol
Kogepunkt: 525
Smeltepunkt: 438…440 °C
MDL Number: MFCD00004134
CAS-nummer: 191-07-1
EINECS: 205-881-7
UN nummer: 2811
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Yellow to green Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥94 %
Titration RCOCl ≥96.0 %