cis-2-Hexen 96%
Leverandør: Thermo Fisher ScientificSamlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
Purity: 96%
CAS No.: 7688-21-3
Molecular Formula: C6H12
Formula Weight: 84.16
Flash Point: -25°(-13°F)
Refractive Index: 1.396
Boiling Point: 68-70°
Beilstein Reference: 1719019
UN No.: 3295
MDL No.: MFCD00066520
Formel:
C₆H₁₂ Kogepunkt: 68…70 °C Massefylde: 0,669 Flammepunkt: –25 °C (–13 °F) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00066520 CAS-nummer: 7688-21-3 EINECS: 231-697-1 UN nummer: 3295 ADR: 3,II |