Benzylchloracetat 98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
336160050 336160250
ACRO336160050EA 389 DKK
ACRO336160050 ACRO336160250
Benzylchloracetat 98%
Benzylchloracetat
Formel: C₉H₉ClO₂
Kogepunkt: 132 °C (12 mmHg)
Massefylde: 1,22 g/cm³
Flammepunkt: >110 °C
MDL Number: MFCD00157062
CAS-nummer: 140-18-1
EINECS: 205-400-0
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5240 to 1.5270 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %