Carbazol 96%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
108260050 108260250 108262500 108260010
ACRO108260050EA 218 DKK
ACRO108260050 ACRO108260250 ACRO108262500 ACRO108260010
Carbazol 96%
Carbazole
Formel: C₁₂H₉N
Kogepunkt: 355 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: 240…246 °C
Massefylde: 1,26 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 220 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00004960
CAS-nummer: 86-74-8
EINECS: 201-696-0
UN nummer: 3077
ADR: 9,III
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Yellow to beige to light brown Crystalline powder or flakes and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 240 to 246 °C
GC ≥95 %