Norcamphor ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
Synonymer:
2-Oxonorbornane, Bicyclo[2.2.1]heptan-2-one, Bicyclo[2.2.1]-2-heptanone, 2,5-Methanocyclohexanone, 2-Norbornanone
L01491.06
L01491.14
L01491.06EA
498
DKK
L01491.06
L01491.14
Norcamphor ≥98%
Norcamphor
Purity: 98+%
CAS No.: 497-38-1
Molecular Formula: C7H10O
Formula Weight: 110.16
Flash Point: 33°(91°F)
Melting Point: 92-97°
Boiling Point: 172-174°
Beilstein Reference: 1209657
UN No.: 1325
MDL No.: MFCD00074823
Formel:
C₇H₁₀O Kogepunkt: 172…174 °C Smeltepunkt: 92…97 °C Massefylde: 1,03 g/cm³ (25 °C) Flammepunkt: 33 °C (91 °F) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00074823 CAS-nummer: 497-38-1 EINECS: 207-846-1 UN nummer: 1325 ADR: 4.1,III |