Benzamidin, HCl, hydrat, (H₂O 10-14%) ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
A16002.06 A16002.14 A16002.22
A16002.06EA 398 DKK
A16002.06 A16002.14 A16002.22
Benzamidin, HCl, hydrat, (H₂O 10-14%) ≥98%
Benzamidin, HCl, hydrat
Formel: C₆H₅C(=NH)NH₂·HCl·H₂O
Smeltepunkt: 82…85 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00066285
CAS-nummer: 206752-36-5
EINECS: 216-795-4