Benzamidin, HCl, hydrat, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.20122.0025 8.20122.1000 8.20122.0002
8.20122.0025EA 754 DKK
8.20122.0025 8.20122.1000 8.20122.0002
Benzamidin, HCl, hydrat, Sigma-Aldrich®
Benzamidin, HCl, hydrat
Formel: C₆H₅C(=NH)NH₂·HCl·H₂O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00066285
CAS-nummer: 206752-36-5
EINECS: 216-795-4
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point 80 - 84 °C
pH 5 (50 g/l, H2O, 20 °C)