Benzamidin, HCl 99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
401790250 401791000 401790050 401795000
ACRO401790250EA 884 DKK
ACRO401790250 ACRO401791000 ACRO401790050 ACRO401795000
Benzamidin, HCl 99%
Benzamidin, HCl
Formel: C₇H₉ClN₂
Smeltepunkt: 167…171 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00066285
CAS-nummer: 1670-14-0
EINECS: 216-795-4
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to off-white Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Water ≤1.0 % (K.F.)
HPLC ≥98.5 %