Ammoniumhexachlorosmat(IV) ≥99.99% (metals basis) Os ≥ 42.8%, Premion®
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
10823.02 10823.03 10823.06
10823.02EA 1570 DKK
10823.02 10823.03 10823.06
Ammoniumhexachlorosmat(IV) ≥99.99% (metals basis) Os ≥ 42.8%, Premion®
Ammoniumhexachlorosmat(IV)
Formel: H₈Cl₆N₂Os
Smeltepunkt: 170 °C (subl.)
Massefylde: 2,9
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00010883
CAS-nummer: 12125-08-5
EINECS: 235-188-5
Merck Index: 14,536