Dexamethason
Leverandør: Serva
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: Dexamethasonum, 9-Fluor-16α-methyl-11β,17α,21-trihydroxy-1,4-pregnadien-3,20-dion
18660.01 18660.02
SERA18660.01EA 0 DKK
SERA18660.01 SERA18660.02
Dexamethason
Dexamethason
Formel: C₂₂H₂₉FO₅
Molekylvægt: 392.47 g/mol
Smeltepunkt: 268…271 °C
MDL Number: MFCD00064136
CAS-nummer: 50-02-2
EINECS: 200-003-9