9,10-Anthraquinon, Supelco®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
M-Clarity™ quality level = MQ100
67372-1G 67372-250MG
67372-1GEA 1190 DKK
67372-1G 67372-250MG
9,10-Anthraquinon, Supelco®
9,10-Anthraquinon
Formel: C₁₄H₈O₂
Kogepunkt: 380 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 165…169 °C
Massefylde: 1,419…1.438 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 185 °C
MDL Number: MFCD00001188
CAS-nummer: 84-65-1
EINECS: 201-549-0
Merck Index: 13,00692
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4dc686aaeb48af50251ee8cc5ace39f470a62025&vid=6e39a99ef6b83a0dc5e25ca3b30191fca3ce062e&prid=web&clid=SAPDAM