6-Chlor-1-hexen ≥97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
H53396.06
H53396.14
H53396.06EA
875
DKK
H53396.06
H53396.14
6-Chlor-1-hexen ≥97%
6-Chloro-1-hexene
Purity: 97%
CAS No.: 928-89-2
Molecular Formula: C6H11Cl
Formula Weight: 118.61
Flash Point: 29°(84°F)
Refractive Index: 1.438
Boiling Point: 135-136°
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00039391
Formel:
C₆H₁₁Cl Kogepunkt: 135…136 °C Massefylde: 0,896 Flammepunkt: 29 °C (84 °F) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00039391 CAS-nummer: 928-89-2 EINECS: 213-186-5 UN nummer: 1993 ADR: 3,III |