4-Nitrothiobenzamid 97
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
H52140.03
H52140.06
H52140.03EA
894
DKK
H52140.03
H52140.06
4-Nitrothiobenzamid 97
4-Nitrothiobenzamid
Purity: 97%
CAS No.: 26060-30-0
Molecular Formula: C7H6N2O2S
Formula Weight: 182.20
MDL No.: MFCD06150000
Formel:
C₇H₆N₂O₂S Molekylvægt: 182.2 g/mol Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD06150000 CAS-nummer: 26060-30-0 |