4-Methylthiobenzamid ≥97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
B20320.03 B20320.06
B20320.03EA 325 DKK
B20320.03 B20320.06
4-Methylthiobenzamid ≥97%
4-Methylthiobenzamid
Purity: 97% CAS No.: 2362-62-1 Molecular Formula: C8H9NS Formula Weight: 151.23 Melting Point: 166-169° MDL No.: MFCD00173750
Formel: C₈H₉NS
Smeltepunkt: 166…169 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00173750
CAS-nummer: 2362-62-1