4-Methoxythiobenzamid 98
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 4-Methoxybenzothioamide
L10945.06 L10945.03
L10945.06EA 1970 DKK
L10945.06 L10945.03
4-Methoxythiobenzamid 98
4-Methoxythiobenzamid
Purity: 98% CAS No.: 2362-64-3 Molecular Formula: C8H9NOS Formula Weight: 167.23 Melting Point: 145-147° Beilstein Reference: 1072444
Formel: C₈H₉NOS
Molekylvægt: 167.23 g/mol
Kogepunkt: 282
Smeltepunkt: 145…147 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00040993
CAS-nummer: 2362-64-3