4-Butylbenzensulfonylchlorid ≥97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
A16577.06
A16577.14
A16577.06EA
770
DKK
A16577.06
A16577.14
4-Butylbenzensulfonylchlorid ≥97%
4-Butylbenzensulfonylchlorid
Purity: 97%
CAS No.: 54997-92-1
Molecular Formula: C10H13ClO2S
Formula Weight: 232.73
Melting Point: 13-15°
Boiling Point: 126-128°/0.6mm
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00173908
Formel:
C₁₀H₁₃ClO₂S Kogepunkt: 126…128 °C (0,6 mmHg) Smeltepunkt: 13…15 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00173908 CAS-nummer: 54997-92-1 UN nummer: 3265 ADR: 8,II |