4-Aminobenzamidin, 2 HCl 97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
228050050 228050010 228050250
ACRO228050050EA 837 DKK
ACRO228050050 ACRO228050010 ACRO228050250
4-Aminobenzamidin, 2 HCl 97%
4-Aminobenzamidin, 2 HCl
Formel: C₇H₁₁Cl₂N₃
Smeltepunkt: >300 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00013001
CAS-nummer: 2498-50-2
EINECS: 219-692-2
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥96.0 %