4-Aminobenzamidin, 2 HCl 97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
228050050
228050010
228050250
ACRO228050050EA
837
DKK
ACRO228050050
ACRO228050010
ACRO228050250
4-Aminobenzamidin, 2 HCl 97%
4-Aminobenzamidin, 2 HCl
Formel:
C₇H₁₁Cl₂N₃ Smeltepunkt: >300 °C Opbevaringstemperatur: Køleskab |
MDL Number:
MFCD00013001 CAS-nummer: 2498-50-2 EINECS: 219-692-2 |
Specifikationer Testresultater
Appearance | White to yellow Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Titration Argentometric | ≥96.0 % |