4-Amino-3-Brom-2-chlorpyridin ≥97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
H52359.03
H52359.06
H52359.03EA
1750
DKK
H52359.03
H52359.06
4-Amino-3-Brom-2-chlorpyridin ≥97%
4-Amino-3-Brom-2-chlorpyridin
Purity: 97+%
CAS No.: 215364-85-5
Molecular Formula: C5H4BrClN2
Formula Weight: 207.46
MDL No.: MFCD09263478
Formel:
C₅H₄BrClN₂ Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD09263478 CAS-nummer: 215364-85-5 |