4,6-Decadiyn ≥97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
H53467.03 H53467.06 H53467.14
H53467.03EA 698 DKK
H53467.03 H53467.06 H53467.14
4,6-Decadiyn ≥97%
4,6-Decadiyn
Formel: C₁₀H₁₄
Kogepunkt: 96 °C (15 mmHg)
Massefylde: 0,82
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00041645
CAS-nummer: 16387-71-6
UN nummer: 3295
ADR: 3,III