4,5-Dicyanoimidazol 99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 4,5-Dicyano-1H-imidazole, Imidazole-4,5-dicarbonitrile
368530050 368530250
ACRO368530050EA 354 DKK
ACRO368530050 ACRO368530250
4,5-Dicyanoimidazol 99%
4,5-Dicyanoimidazol
Formel: C₅H₂N₄
Molekylvægt: 118.1 g/mol
Smeltepunkt: 174…177 °C
MDL Number: MFCD00005194
CAS-nummer: 1122-28-7
EINECS: 214-344-6
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to off-white to light beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 173 to 177 °C
HPLC ≥98.5 %