4,4,5,5,5-Pentafluorpentan-1-ol ≥94%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
B21512.04 B21512.09
B21512.04EA 403 DKK
B21512.04 B21512.09
4,4,5,5,5-Pentafluorpentan-1-ol ≥94%
4,4,5,5,5-Pentafluorpentan-1-ol
Purity: 94% CAS No.: 148043-73-6 Molecular Formula: C5H7F5O Formula Weight: 178.10 Flash Point: 63°(145°F) Refractive Index: 1.3340 Boiling Point: 135° MDL No.: MFCD00153224
Formel: C₅H₇F₅O
Kogepunkt: 135 °C
Massefylde: 1,350
Flammepunkt: 63 °C (145 °F)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00153224
CAS-nummer: 148043-73-6
EINECS: 421-360-9