4-(Hydroxymethyl)benzoesyre
Leverandør: Novabiochem (Part of Merck)
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 4-Carboxybenzylalcohol, HMBA Linker, HMBA
8.51042.0025 8.51042.0005
01-60-0007-25EA 6900 DKK
01-60-0007-25 01-60-0007-5
4-(Hydroxymethyl)benzoesyre
4-(Hydroxymethyl)benzoesyre
Formel: C₈H₈O₃
Molekylvægt: 152.15 g/mol
MDL Number: MFCD00017598
CAS-nummer: 3006-96-0