4-(brommethyl)benzensulfonylchlorid 95%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
A10120.06
A10120.14
A10120.06EA
1130
DKK
A10120.06
A10120.14
4-(brommethyl)benzensulfonylchlorid 95%
4-(brommethyl)benzensulfonylchlorid
Purity: 95%
CAS No.: 66176-39-4
Molecular Formula: C7H6BrClO2S
Formula Weight: 269.55
Melting Point: 72-75°
Beilstein Reference: 2364328
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00156129
Formel:
C₇H₆BrClO₂S Smeltepunkt: 72…75 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00156129 CAS-nummer: 66176-39-4 UN nummer: 3261 ADR: 8,II |