3-Phenylpropanal 95, Liquid_clear, colorless
Leverandør: MP Biomedicals
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 3-Phenylpropionaldehyde, Hydrocinnamaldehyde
0215619680 0215619625
ICNA0215619680EA 3360 DKK
ICNA0215619680 ICNA0215619625
3-Phenylpropanal 95, Liquid_clear, colorless
3-Phenylpropanal
Insoluble in water
Formel: C₉H₁₀O
Molekylvægt: 134.18 g/mol
Kogepunkt: 224
Smeltepunkt: –42 °C
Massefylde: 1.01 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00007021
CAS-nummer: 104-53-0
EINECS: 203-211-8
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Identity Test Passes
Purity ≥95%
FTIR Conforms to Standard