3-Nitrobenzamid 98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
183440250 183441000
ACRO183440250EA 505 DKK
ACRO183440250 ACRO183441000
3-Nitrobenzamid 98%
3-Nitrobenzamid
Formel: C₇H₆N₂O₃
Molekylvægt: 166.14 g/mol
Kogepunkt: 310
Smeltepunkt: 140…144 °C
MDL Number: MFCD00007984
CAS-nummer: 645-09-0
EINECS: 211-431-0
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Yellow Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 140 to 144 °C
HPLC ≥97.5 %