3-Methyl-1-butyn 96%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
H53439.06
H53439.14
H53439.06EA
1360
DKK
H53439.06
H53439.14
3-Methyl-1-butyn 96%
3-Methyl-1-butyn
Purity: 97%
CAS No.: 598-23-2
Molecular Formula: C5H8
Formula Weight: 68.12
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: -30°(-22°F)
Refractive Index: 1.374
Boiling Point: 30°
UN No.: 3295
MDL No.: MFCD00039853
Formel:
C₅H₈ Kogepunkt: 30 °C Massefylde: 0,666 Flammepunkt: –30 °C (–22 °F) |
MDL Number:
MFCD00039853 CAS-nummer: 598-23-2 EINECS: 209-925-6 UN nummer: 3295 ADR: 3,I |