3-Mercapto-1-hexanol 98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 3-Mercaptohexan-1-ol
347560050 347560250
ACRO347560050EA 555 DKK
ACRO347560050 ACRO347560250
3-Mercapto-1-hexanol 98%
3-Mercapto-1-hexanol
Formel: C₆H₁₄OS
Molekylvægt: 134.24 g/mol
Kogepunkt: 45 °C (0.001 mmHg)
Massefylde: 0.97 g/cm³
Flammepunkt: >100 °C
MDL Number: MFCD00792515
CAS-nummer: 51755-83-0
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4790 to 1.4810 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %