5-Methyl-1-hexyn-3-ol ≥97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
H53490.03 H53490.06 H53490.14
H53490.03EA 476 DKK
H53490.03 H53490.06 H53490.14
5-Methyl-1-hexyn-3-ol ≥97%
5-Methyl-1-hexyn-3-ol
Formel: C₇H₁₂O
Kogepunkt: 150…156 °C (1013 hPa)
Massefylde: 0,860
Flammepunkt: 53 °C (127 °F)
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00041606
CAS-nummer: 61996-79-0
UN nummer: 1987
ADR: 3,III