5-Fluor-2-methylbenzensulfonylchlorid ≥97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
A12641.06 A12641.03
A12641.06EA 1580 DKK
A12641.06 A12641.03
5-Fluor-2-methylbenzensulfonylchlorid ≥97%
5-Fluor-2-methylbenzensulfonylchlorid
Purity: 97% CAS No.: 445-05-6 Molecular Formula: C7H6ClFO2S Formula Weight: 208.64 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5360 Boiling Point: 130-132°/15mm Beilstein Reference: 2643541 UN No.: 3265 MDL No.: MFCD00052958
Formel: C₇H₆ClFO₂S
Kogepunkt: 130…132 °C (15 mmHg)
Massefylde: 1,43
Flammepunkt: >110 °C (230 °F)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00052958
CAS-nummer: 445-05-6
UN nummer: 3265
ADR: 8,II