3-Cyano-5-methylpyridin ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 3-Cyano-5-picoline, 5-Methylpyridine-3-carbonitrile, 5-Methylnicotinonitrile
L17427.03 L17427.MD
L17427.03EA 1010 DKK
L17427.03 L17427.MD
3-Cyano-5-methylpyridin ≥98%
3-Cyano-5-methylpyridin
Purity: 98+% CAS No.: 42885-14-3 Molecular Formula: C7H6N2 Formula Weight: 118.14 Melting Point: 82-85° Beilstein Reference: 111258
Formel: C₇H₆N₂
Molekylvægt: 118.14 g/mol
Kogepunkt: 220
Smeltepunkt: 82…85 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00673151
CAS-nummer: 42885-14-3
EINECS: 255-988-8