3-Chlor-4-(trifluormethyl)benzoesyre 97%, JRD
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
H32038.03 H32038.06
H32038.03EA 455 DKK
H32038.03 H32038.06
3-Chlor-4-(trifluormethyl)benzoesyre 97%, JRD
3-Chlor-4-(trifluormethyl)benzoesyre
Purity: 97% CAS No.: 115754-20-6 Molecular Formula: C8H4ClF3O2 Formula Weight: 224.57 Melting Point: 158-161° MDL No.: MFCD04972755
Formel: C₈H₄ClF₃O₂
Smeltepunkt: 158…161 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04972755
CAS-nummer: 115754-20-6