5-Brom-3-nitrosalicylaldehyd ≥97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 5-Bromo-2-hydroxy-3-nitrobenzaldehyde
H26927.06 H26927.03
H26927.06EA 1610 DKK
H26927.06 H26927.03
5-Brom-3-nitrosalicylaldehyd ≥97%
5-Brom-3-nitrosalicylaldehyd
Purity: 97% CAS No.: 16634-88-1 Molecular Formula: C7H4BrNO4 Formula Weight: 246.02 Melting Point: 125-128° MDL No.: MFCD00130110
Formel: C₇H₄BrNO₄
Molekylvægt: 246.02 g/mol
Smeltepunkt: 125…128 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00130110
CAS-nummer: 16634-88-1