3-Amino-9-ethylcarbazol (AEC) 90% tech.
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 9-Ethylcarbazol-3-ylamin
147870050 147870250 147871000
ACRO147870050EA 307 DKK
ACRO147870050 ACRO147870250 ACRO147871000
3-Amino-9-ethylcarbazol (AEC) 90% tech.
3-Amino-9-ethyl carbazole (AEC)
Formel: C₁₄H₁₄N₂
Smeltepunkt: 98…100 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00004964
CAS-nummer: 132-32-1
EINECS: 205-057-7
UN nummer: 2811
ADR: 6.1,III
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Brown Crystalline powder and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
GC ≥88 %