3-Amino-2,6-dichlorpyridin 97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
H31598.06 H31598.14
H31598.06EA 800 DKK
H31598.06 H31598.14
3-Amino-2,6-dichlorpyridin 97%
3-Amino-2,6-dichloropyridine
Purity: 97% CAS No.: 62476-56-6 Molecular Formula: C5H4Cl2N2 Formula Weight: 163.01 Melting Point: 120-124° MDL No.: MFCD00023417
Formel: C₅H₄Cl₂N₂
Kogepunkt: 305 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 120…124 °C
Massefylde: 1,497 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00023417
CAS-nummer: 62476-56-6
EINECS: 263-559-1
UN nummer: 2811
ADR: 6.1,III