Natriumdeoxycholat
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: Deoxycholic acid sodium salt, 3α,12α-Dihydroxy-5β-cholan-24-oic acid sodium salt, Sodium 3α,12α-dihydroxy-5β-cholanoate
89904 89905
PIER89904EA 1310 DKK
PIER89904 PIER89905
Natriumdeoxycholat
Natriumdeoxycholat
Formel: C₂₄H₃₉NaO₄
Smeltepunkt: 357…365 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00064139
CAS-nummer: 302-95-4
EINECS: 206-132-7