3,5-Difluor-4-hydroxybenzaldehyd 97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
H26139.MD
H26139.03
H26139.MDEA
1210
DKK
H26139.MD
H26139.03
3,5-Difluor-4-hydroxybenzaldehyd 97%
3,5-Difluoro-4-hydroxybenzaldehyde
Purity: 97%
CAS No.: 118276-06-5
Molecular Formula: C7H4F2O2
Formula Weight: 158.11
Melting Point: 121-124°
MDL No.: MFCD06797917
Formel:
C₇H₄F₂O₂ Smeltepunkt: 121…124 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD06797917 CAS-nummer: 118276-06-5 |