3,4-Dimethylhexan ≥97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
H53498.06 H53498.14
H53498.06EA 1130 DKK
H53498.06 H53498.14
3,4-Dimethylhexan ≥97%
3,4-Dimethylhexane
Formel: C₈H₁₈
Kogepunkt: 119 °C
Smeltepunkt: –64 °C
Massefylde: 0,72
Flammepunkt: 6 °C (43 °F)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00039927
CAS-nummer: 583-48-2
EINECS: 209-504-7
UN nummer: 1262
ADR: 3,II