3,4-Dibutoxy-3-cyclobuten-1,2-dion ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher ScientificSamlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
Purity: 98%
CAS No.: 2892-62-8
Molecular Formula: C12H18O4
Formula Weight: 226.27
Flash Point:
Formel:
C₁₂H₁₈O₄ Kogepunkt: 155…158 °C (3 mmHg) Massefylde: 1,047 Flammepunkt: >110 °C (230 °F) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00037150 CAS-nummer: 2892-62-8 |