3,4,5-Trihydroxybenzamid ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
B20620.06 B20620.14
B20620.06EA 378 DKK
B20620.06 B20620.14
3,4,5-Trihydroxybenzamid ≥98%
3,4,5-Trihydroxybenzamid
Purity: 98% CAS No.: 618-73-5 Molecular Formula: C7H7NO4 Formula Weight: 169.14 Melting Point: ca 240° dec. Beilstein Reference: 2644549
Formel: C₇H₇NO₄
Molekylvægt: 169.14 g/mol
Kogepunkt: 403
Smeltepunkt: ∼ 240 °C (dec.)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00014800
CAS-nummer: 618-73-5
EINECS: 210-561-5